Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iodure de potassium, 99 %, pour biochimie
Code produit 12665057 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12665057 100 g 100g
12685057 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12665057 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 447111000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1330.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium iodide
Point de fusion 680.0°C
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire KI
Merck Index 15,7764
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol
Poids de la formule 166
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium iodide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide