Learn More
Iodure de potassium, réactif ACS, solstice
Code produit 15622170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Conditionnement:
100g
12kg
2.50kg
4 pièces
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15622170 100 g 100g
15672170 5 g 5g
15662170 500 g 500g
15642170 2.5 kg 2.50kg
15652170 4 x 2.5 kg 4 pièces
15632170 12 kg 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15622170 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 221945100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.15€
    48.33€ / 100g
    Économisez 4.82€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Réactif ACS,≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Iodide
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Formule linéaire KI
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 166 g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Réactif ACS
Tension de vapeur 1 mmHg (745 °C)