Learn More
Iodure de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10793801 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
3 kg
Conditionnement:
100g
250g
3kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10793801 250 g 250g
10607232 100 g 100g
10703811 500 g 500g
10264060 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10793801 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/5880/50
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
IK, numéro CAS-7681-11-0, iodure de kali, asmofug e, thyro-block, pima, monoiodure de potassium, knollide, kisol, diiodure de potassium, iodure de potassium ki, iodure de potassium, 500 g, 1 330°C, CHEBI:8346, blanc, 166 g/mol, NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M, iodure de potassium, 680°C, 11405, 166,003
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Numéro MDL 11405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme iodure de potassium, iodure de potassium ki, kali iodatum, asmofug e, diiodure de potassium, monoiodure de potassium, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI : 8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1330 °C
Point de fusion 680 °C
Couleur Blanc
pH 6 à 8
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Poids de la formule 166 g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1 mmHg 745
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium iodure
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.