Learn More
Potassium iodure, Certified AR, pour analyses, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1330 °C |
| Point de fusion | 680 °C |
| CAS | 7681-11-0 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 6 à 8 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 1 kg |
| Formule moléculaire | IK |
| Numéro MDL | 11405 |
| Synonyme | iodure de potassium, iodure de potassium ki, kali iodatum, asmofug e, diiodure de potassium, monoiodure de potassium, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium iodure
- Dangers
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.