Learn More
Iodure de potassium, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10489180 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10489180 500 g 500g
11468772 100 g 100g
10766491 250 g 250g
10132060 1 kg 1kg
10409570 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10489180 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/5840/53
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS : 7681-11-0 | Formule moléculaire : IK | Poids moléculaire : 166,003 g/mol
Iodure de potassium, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Numéro MDL 11405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1330 °C
Point de fusion 680 °C
Couleur Blanc
pH 6 à 8
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1mmHg 745
Poids de la formule 166 g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium iodure
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.