Learn More
Iodure de potassium, Puriss. P.A., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Code produit 15643000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 100 g
6 x 250 g
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
4 pièces
500g
50kg
5kg
6 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15643000 250 g 250g
15623000 100 g 100g
15663000 500 g 500g
15693000 6 x 100 g 6 pièces
15633000 1 kg 1kg
15613010 6 x 250 g 6 pièces
15623010 6 x 500 g 6 pièces
15683000 5 kg 5kg
15603010 6 x 1 kg 6 pièces
15653000 4 x 5 kg 4 pièces
15673000 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15643000 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 30315250G
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Iodide
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantité 250 g
Formule linéaire KI
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 166 g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 99,5 %
Qualité ACS/certifié pur
Tension de vapeur 1 mmHg (745 °C)
Identifiant produit
  • Potassium iodide