Learn More
Iodure de potassium, Puriss. P.A., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Solstice
Product Code. 15663000
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 100 g
6 x 250 g
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Unit Size:
100g
1kg
250g
4 pièces
500g
50kg
5kg
6 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15663000 500 g 500g
15623000 100 g 100g
15643000 250 g 250g
15693000 6 x 100 g 6 pièces
15633000 1 kg 1kg
15613010 6 x 250 g 6 pièces
15623010 6 x 500 g 6 pièces
15683000 5 kg 5kg
15603010 6 x 1 kg 6 pièces
15653000 4 x 5 kg 4 pièces
15673000 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15663000 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 30315500G
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
Puriss. p.a., réac. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-11-0
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Numéro MDL MFCD00011405
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium Iodide
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forme physique Solid
Quantité 500 g
Formule linéaire KI
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 166 g/mol
Pourcentage de pureté ≥ 99,5 %
Qualité ACS/certifié pur
Tension de vapeur 1 mmHg (745 °C)
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium iodide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide