Learn More
Iodure de potassium, solution à 10 %, Chem-Lab
Code produit 11945049
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11945049 1 L 1L
11908454 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11945049 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL02.1126.1000
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Utilisé dans l’isolation à l’iode, dans les titrations redox et comme source d’iodure dans la synthèse organique. L’iodure de potassium, solution à 10 %, Chem-Lab est une solution de 100 g de KI par litre utilisée dans les applications de laboratoire (TMA
L’iodure de potassium est un composé ionique qui a été utilisé comme médicament (particulièrement en réponse à une exposition à l’iode radioactif). C’est un agent réducteur doux qui est facilement oxydé. Il est utilisé dans l’isolation à l’iode, dans les titrations redox et comme source d’iodure dans la synthèse organique. Il peut également agir comme catalyseur nucléophile pour l’alkylation des chlorures d’alkyle, des bromures ou des mésylates.
Identifiants chimiques
CAS 7681-11-0 , 7732-18-5
Formule moléculaire IK
Poids moléculaire (g/mol) 166.003
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Nom IUPAC potassium ; iodure
SMILES [K+].[I-]
Spécification
Quantité 1 L
Poids de la formule 166,01g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10%
Densité 1.07g/mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium iodide 10% solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium iodide