Learn More
Solution d’iodure de potassium, 1 mol/L, Fisher Chemical™
Code produit 12913594 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12913594 1000 mL Flacon en verre 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12913594 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur VL 274 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    182.00€ / 1000mL
    Économisez 14.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Iodide
CAS 7681-11-0, 7732-18-5
Quantité 1000 mL
Formule moléculaire IK
Synonyme iodure de potassium, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
Clé InChI NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[I-]
Nom IUPAC iodure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 166.00
CID PubChem 4875
ChEBI CHEBI:8346
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M (1N)
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium iodide 1.000M (1N). Volumetric solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide