Learn More
Macherey-Nagel™ Papier de test qualitatif amidonné d’iodure de potassium
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Format:
Bande
Bobine
Dimensions (L x l):
50 m x 7 mm
70 x 20 mm
Méthode de test:
Test ponctuel
Trempés
Conditionnement:
200 pièces
5m
Beskrivning
Le nitrite ou le chlore libre oxydent l’iodure de potassium pour former de l’iode élémentaire. L’iode réagit avec l’amidon à un complexe bleu-violet. Pour détecter les oxydants gazeux, le papier est humidifié avec de l’eau distillée, puis exposé au gaz en question. MN offre deux versions différentes de papier amidonné d’iodure de potassium :
- Bobine de papier de test 816N (5 m x 7 mm) : choisissez la longueur de papier de test requise simplement en déchirant le papier ; particulièrement adapté au trempage dans des solutions
- Bandelettes de papier de test 616 T (2 x 7 cm) : les papiers individuels pratiques sont particulièrement pratiques pour les tests ponctuels ; 200 bandelettes par tube
Specifikationer
Specifikationer
| Indicateur coloré | Blanc à bleu/violet |
| Format | Bande |
| À utiliser avec (application) | Détermination de nitrite et de chlore libre |
| Quantité | Lot de 200 |
| Plage | Limite de sensibilité :1 mg/l NO2–/Cl2 libre |
| Méthode de test | Test ponctuel |
| Heure du test | Immédiat |
| Type | Papier de test qualitatif |
| Dimensions (L x l) | 70 x 20 mm |
| Longueur (métrique) | 70mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering