Learn More
Macherey-Nagel™ Papier de test qualitatif amidonné d’iodure de potassium
Code produit. 11356544 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Format:
Bande
Bobine
Dimensions (L x l):
50 m x 7 mm
70 x 20 mm
Méthode de test:
Test ponctuel
Trempés
Conditionnement:
200 pièces
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Format Dimensions (L x l) Méthode de test unitSize
11356544 Bobine 50 m x 7 mm Trempés 5m
10358121 Bande 70 x 20 mm Test ponctuel 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11356544 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 90754
Permet la détection rapide et facile d’oxydants forts tels que le nitrite et le chlore libre. Le papier de test qualitatif d’iodure de potassium Macherey-Nagel™ est également utilisé pour contrôler les réactions de diazotation. Le papier amidonné d’iodure de potassium est disponible en deux formats : bobine de 5 m ou70 bandelettes de test de 20 mm.
Le nitrite ou le chlore libre oxydent l’iodure de potassium pour former de l’iode élémentaire. L’iode réagit avec l’amidon à un complexe bleu-violet. Pour détecter les oxydants gazeux, le papier est humidifié avec de l’eau distillée, puis exposé au gaz en question. MN offre deux versions différentes de papier amidonné d’iodure de potassium :
  • Bobine de papier de test 816N (5 m x 7 mm) : choisissez la longueur de papier de test requise simplement en déchirant le papier ; particulièrement adapté au trempage dans des solutions
  • Bandelettes de papier de test 616 T (2 x 7 cm) : les papiers individuels pratiques sont particulièrement pratiques pour les tests ponctuels ; 200 bandelettes par tube
Spécification
Indicateur coloré Blanc à bleu/violet
Format Bobine
À utiliser avec (application) Détermination de nitrite et de chlore libre
Quantité 1Chaque
Plage Limite de sensibilité :1 mg/l NO2/Cl2 libre
Méthode de test Trempés
Heure du test Immédiat
Type Papier de test qualitatif
Dimensions (L x l) 50 m x 7 mm
Longueur (métrique) 5 m
Largeur (métrique) 7 mm