Learn More
Solution étalon d’ISE de potassium, Mettler Toledo™
Code produit 11987521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11987521 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11987521 Fournisseur Mettler Toledo Online Code fournisseur 51344777
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Spécification
Description ISE standard K 1000 mg/L, 500 mL
Conditionnement 500 ml
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Quantité 500 mL