Learn More
Nitrate de potassium 1 M, Fisher Chemical™
Code produit 31034048 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31034048 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 31034048 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur CM 28399
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Les titrants certifiés et traçables fournissent des concentrations précises pour une analyse volumétrique exacte et conforme aux normes dans les tests chimiques.
  • Précision : Élimine l'incertitude liée à la préparation manuelle des solutions titrantes.
  • Traçabilité : Certifiée ISO 17025 et ISO 17034, garantissant que les résultats soient défendables lors des audits.
  • Avantage pratique : Gain de temps par rapport à la préparation et à la standardisation des solutions en interne.
  • Respect des réglementations : Requis dans de nombreux secteurs pour des méthodes validées.
  • Chaque CRM est accompagné d'un certificat d'analyse comprenant les calculs d'incertitude.
  • Cette documentation est essentielle pour les audits, la validation des méthodes et pour prouver la fiabilité de vos données.
Spécification
Quantité 500 mL