Learn More
Nitrate de potassium, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10616602 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10616602 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10616602 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 205915000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7757-79-1 | KNO3 | 101.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-79-1
Formule moléculaire KNO3
Poids moléculaire (g/mol) 101.10
Numéro MDL MFCD00011409
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CID PubChem 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 400.0°C
Nom chimique ou matériau Potassium nitrate
Point de fusion 334.0°C
Couleur Blanc
pH 5.5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Cristaux fins
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire KNO3
Fieser 05,561
Merck Index 15,7769
Informations sur la solubilité Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
Nom IUPAC potassium ; nitrate
Poids de la formule 101.1
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.