Learn More
Nitrate de potassium, (cristallin/qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Shop All MP Biomedicals ProductsSpecifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Potassium Nitrate |
| Forme physique | Crystalline |
| Quantité | 1 kg |
| Poids de la formule | 101.1 |
| Qualité | Réactif ACS |