Learn More
Solution électrolytique à nitrate de potassium, SI Analytics™
Code produit 11974709 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11974709 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11974709 Fournisseur SI Analytics Code fournisseur 285138349
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
La solution électrolytique de nitrate de potassium SI Analytics™, est utilisée dans l’application et la préparation de solutions électrolytiques.
  • Mélange avec les composants suivants : Eau, nitrate de potassium, chlorure de potassium
  • Ne laissez pas le produit non dilué ou de grandes quantités de celui-ci atteindre la nappe phréatique, les cours d’eau ou le système d’égout
  • Absorbez avec un matériau de liaison liquide (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure)
  • Les gants de protection sont recommandés en cas de contact cutané fréquent ou à long terme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 7757-79-1
Point de fusion −6°C
Point d’ébullition 104°C
Couleur Incolore
Densité 1.12g/cm3
Concentration 0,001 M
Forme physique Liquid
Quantité 250 mL
Type de solution Nitrate de potassium
Formule 2 mol/l KNO3 + 0.001 mol/l KCl solution
Formule moléculaire KNO3
Odeur Odorless
Numéro MDL MFCD00011409
Tension de vapeur 23hPa
Informations sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau.
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC nitrate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 101.10