Learn More
Nitrate de potassium, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10476880 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10476880 5 kg 5kg
10101440 500 g 500g
10224160 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10476880 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/6080/65
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7757-79-1
Formule moléculaire KNO3
Poids moléculaire (g/mol) 101.10
Numéro MDL MFCD00011409
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CID PubChem 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 400°C
Point de fusion 334°C
Couleur Blanc
pH 6 to 8
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Nom IUPAC potassium ; nitrate
Poids de la formule 101.1g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique