Learn More
Nitrate de potassium, technique, Fisher Chemical™
Code produit 10598440 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
Conditionnement:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10598440 1 kg 1kg
10578630 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10598440 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/6040/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 7757-79-1
Formule moléculaire KNO3
Poids moléculaire (g/mol) 101.10
Numéro MDL MFCD00011409
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CID PubChem 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 400°C
Point de fusion 334°C
Couleur Blanc
pH 6 à 8
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Nom IUPAC nitrate de potassium
Poids de la formule 101.1g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.