Learn More
Potassium Nitrate, TraceSELECT™, ≥99.995% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15675970 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15675970 25 g Flacon poly 25g
15665970 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15675970 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 6042925G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7757-79-1
Formule moléculaire KNO3
Poids moléculaire (g/mol) 101.10
Numéro MDL MFCD00011409
Clé InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CID PubChem 24434
ChEBI CHEBI:63043
Nom IUPAC potassium nitrate
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium nitrate
Point de fusion 335°C (1013hPa)
Couleur Colorless
pH 5.5 to 7.5
Forme physique Crystalline
Quantité 25 g
Numéro UN UN1486
Poids de la formule 101.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.995% (metals basis)
Qualité TraceSELECT
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.11g/cm3