Learn More
Nitrite de potassium, ≥ 96,0 %, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit 15663190 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15663190 500 g Flacon poly 500g
15653190 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15663190 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 310484500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, ≥ 96,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-09-0
Formule moléculaire KNO2
Poids moléculaire (g/mol) 85.10
Numéro MDL MFCD00011408
Clé InChI BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
CID PubChem 516910
Nom IUPAC potassium nitrite
SMILES [K+].[O-]N=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium Nitrite
Point de fusion 350°C
Quantité 500 g
Numéro UN UN1488
Poids de la formule 85.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.920g/cm3