Learn More
Nitrite de potassium, 96+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10697221 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10697221 500 g 500g
10597942 5 g 5g
10434505 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10697221 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 423065000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    89.65€ / 500g
    Économisez 17.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7758-09-0 | KNO2 | 85.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-09-0
Formule moléculaire KNO2
Poids moléculaire (g/mol) 85.10
Numéro MDL MFCD00011408
Clé InChI BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
CID PubChem 516910
SMILES [K+].[O-]N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium nitrite
Point de fusion 387.0°C
Note relative au nom 96+%
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 96+%
Formule linéaire KNO2
Fieser 10,329
Merck Index 15, 7770
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3000g/L water (20°C). Other solubilities: 413 g/100mL water (100°C), slightly soluble in alcohol, soluble in hot alcohol, very soluble in liquid nh3
Nom IUPAC nitrite de potassium
Poids de la formule 85.1
Pourcentage de pureté ≥96%
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium nitrite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.