Learn More
Nitrite de potassium, 97 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15289315 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
Conditionnement:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15289315 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15289315 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453190050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    385.00€
    360.00€ / 5kg
    Économisez 25.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7758-09-0 | KNO2 | 85.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-09-0
Formule moléculaire KNO2
Poids moléculaire (g/mol) 85.10
Numéro MDL MFCD00011408
Clé InChI BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
CID PubChem 516910
SMILES [K+].[O-]N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium nitrite
Point de fusion 387.0°C
Note relative au nom Extra Pure
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire KNO2
Merck Index 15,777
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3000g/L water (20°C). Other solubilities: 413 g/100mL water (100°C), slightly soluble in alcohol, soluble in hot alcohol, very soluble in liquid nh3
Nom IUPAC potassium nitrite
Poids de la formule 85.1
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium nitrite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.