Learn More
Nitrite de potassium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328016
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328016 100 g 100g
11338016 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13289.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7758-09-0 | KNO2 | 85.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le nitrite de potassium est utilisé comme agent de conservation alimentaire, additif pour les peintures et les revêtements et réactif pour l’analyse. Il sert d’oxydant puissant et est employé dans la préparation de sels de transfert de chaleur. En outre, il est utilisé comme inhibiteur de corrosion et agent anti-détartrage.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et l’ammoniac.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents réducteurs puissants, les métaux en poudre, les matériaux combustibles, les cyanures, les sels d’ammonium et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-09-0
Formule moléculaire KNO2
Poids moléculaire (g/mol) 85.10
Numéro MDL MFCD00011408
Clé InChI BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
CID PubChem 516910
SMILES [K+].[O-]N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium nitrite
Point de fusion 350°C (decomposition)
pH 7.0 to 10.0
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.915
Numéro UN UN1488
Merck Index 14,7649
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and ammonia.
Nom IUPAC Nitrite de potassium
Poids de la formule 85.11
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium nitrite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium nitrite