Learn More
Nitrite de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 10386430 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10386430 250 g Récipient de poudre en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10386430 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/6162/50
Quantité Prix
16 93.93€ / 250g
1 112.18€ / 250g
4 98.88€ / 250g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
250g, récipient de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 387°C
CAS 7758-09-0
Couleur Blanc
pH 7 to 10
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Formule moléculaire KNO2
Numéro MDL MFCD00011408
Synonyme potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
Clé InChI BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[O-]N=O
Nom IUPAC nitrite de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 85.10
CID PubChem 516910
Poids de la formule 85.1g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium nitrite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.