Learn More
Nitrite de potassium, conforme aux spécifications analytiques FCC, 97-100,5 %, Honeywell Fluka™
Product Code. 15651180 Shop All Honeywell Fluka Products
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15651180 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 1265450KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Conforme aux spécifications analytiques FCC, 97-100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Potassium nitrite
Point de fusion 350°C (decomposition)(literature)
Note relative au nom Meets analytical specification of FCC, 97-100.5%
CAS 7758-09-0
Quantité 50 kg
Plage de pourcentage du dosage 97 to 100.5%
Formule moléculaire KNO2
Formule linéaire KNO2
Numéro MDL MFCD00011408
Numéro UN UN1488
Synonyme potassium nitrite, nitrous acid, potassium salt, caswell no. 698, ccris 3959, potassium nitrite 1:1, epa pesticide chemical code 076203, nitrous acid, potassium salt 1:1, kaliumnitrit, acmc-1bi01, dsstox_cid_22320
Informations sur la solubilité 0.35 parts Soluble in water, alcohol: slightly soluble
Clé InChI BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[O-]N=O
Nom IUPAC potassium nitrite
Poids moléculaire (g/mol) 85.10
CID PubChem 516910
Poids de la formule 85.1
Pourcentage de pureté 97 to 100.5%
Qualité FCC
Conditionnement Boîte en carton
Densité 1.920 g/cm3