Learn More
Osmate(VI) de potassium dihydraté, TRC
Code produit 30414823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414823 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30414823 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP698160250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Osmate(VI) Dihydrate
CAS 10022-66-9
Quantité 250 mg
Formule moléculaire H4K2O6Os . 2H2O
Synonyme (T-4)-Dipotassium Osmate (OsO42-) Dihydrate, Osmic Acid (H2OsO4) Dipotassium Salt Dihydrate, Dipotassium Tetrahydroxodioxoosmate, Dipotassium Tetrahydroxodioxoosmate(2-), Dipotassium Tetrahydroxydioxoosmate(2-), Dipotassium trans-Tetrahydroxodioxoosmate(2-), Potassium Osmate (K2OsO2(OH)4), Potassium Osmate (K2OsO4) Dihydrate, Potassium Osmate Dihydrate, Potassium Osmium Oxide Hydroxide (K2OsO2(OH)4), Potassium Tetrahydroxodioxoosmate (K2[OsO2(OH)4]), trans-Dipotassium Tetrahydroxodioxoosmate(2-), trans-Potassium Tetrahydroxodioxoosmate(2-)
Formule InChI InChI=1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
SMILES O.O.[K+].[K+].[O-][Os](=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC dipotassium;dioxido(dioxo)osmium;dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 368.46
Poids de la formule 369.8897