Learn More
Osmate(VI) de potassium dihydraté, TRC
Code produit 30411534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30411534 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30411534 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP6981601G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Osmate(VI) Dihydrate
CAS 10022-66-9
Quantité 1 g
Formule moléculaire H4K2O6Os . 2H2O
Synonyme (T-4)-Dipotassium Osmate (OsO42-) Dihydrate, Osmic Acid (H2OsO4) Dipotassium Salt Dihydrate, Dipotassium Tetrahydroxodioxoosmate, Dipotassium Tetrahydroxodioxoosmate(2-), Dipotassium Tetrahydroxydioxoosmate(2-), Dipotassium trans-Tetrahydroxodioxoosmate(2-), Potassium Osmate (K2OsO2(OH)4), Potassium Osmate (K2OsO4) Dihydrate, Potassium Osmate Dihydrate, Potassium Osmium Oxide Hydroxide (K2OsO2(OH)4), Potassium Tetrahydroxodioxoosmate (K2[OsO2(OH)4]), trans-Dipotassium Tetrahydroxodioxoosmate(2-), trans-Potassium Tetrahydroxodioxoosmate(2-)
Formule InChI InChI=1S/2K.2H2O.4O.Os/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
SMILES O.O.[K+].[K+].[O-][Os](=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC dipotassium;dioxido(dioxo)osmium;dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 368.46
Poids de la formule 369.8897