Learn More
Oxalate de potassium monohydraté, ACS, 98,8-101,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7049234
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Code produit. 11356808
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013452.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 6487-48-5 | C2H2K2O5 | 184.23 g/mol
Potassium oxalate monohydrate is used as a chelating agent; a purifying agent in pharmaceutical industry and a precipitating agent in rare-earth metal processing. It finds application as a grinding agent, a rust remover for metal treatment, a bleaching agent in textile and wood industry. It is also used in waste water treatment and as a scale remover in automobile radiators. Furthermore, it is used as a reagent in analytical chemistry for the determination of calcium and other heavy metals as well as a reducing agent in photography. It is also involved in the preparation of SBA-15 (nanostructured SiO2) supported vanadium oxide catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6487-48-5
Formule moléculaire C2H2K2O5
Poids moléculaire (g/mol) 184.23
Numéro MDL MFCD00150033
Clé InChI QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
CID PubChem 2724193
Nom IUPAC dipotassium;oxalate;hydrate
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium oxalate monohydrate
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Densité 2.13 g/mL
pH 6 to 8.5
Odeur Odorless
Formule linéaire K2C2O4·H2O
Quantité 100 g
Beilstein 3752576
Merck Index 14,7651
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 184.23 (166.22 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98.8 to 101.0%
Qualité ACS
Forme physique Granulé / poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium oxalate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Potassium oxalate monohydrate