Learn More
Potassium oxalate monohydrate, Solstice
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium oxalate monohydrate |
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | (COOK)2 · H2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3752576 |
| Poids de la formule | 184,23g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99 % (RT) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium oxalate monohydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium oxalate-1-hydrate