Learn More
Perchlorate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11453674 100 g 100g
11463674 500 g 500g
11473674 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11453674 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11296.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7778-74-7 | ClKO4 | 138.54 g/mol
Potassium perchlorate is used in ammunition percussion caps, explosive primers, fireworks and propellants. It acts as a solid rocket propellant. It is also used as an oxidizer in colored pyrotechnic compositions and flash powder. It is used as an antithyroid and involved in the treatment of hyperthyroidism. The mixture of anthracene and sulfur with potassium perchlorate is used for generating black smoke signaling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le perchlorate de potassium est utilisé dans les amorces de munitions, les amorces explosives, les feux d’artifice et les propulseurs. Il agit comme un propergol solide. Il est également utilisé comme oxydant dans les compositions pyrotechniques colorées et la poudre éclair. Il est utilisé comme antithyroïdien et il intervient dans le traitement de l’hyperthyroïdie. Le mélange d’anthracène et de soufre avec le perchlorate de potassium est utilisé pour générer une signalisation par fumée noire.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’acétone. Non soluble dans l’éthanol, l’acétate d’éthyle et l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents réducteurs forts, les métaux en poudre, les acides forts et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-74-7
Formule moléculaire ClKO4
Poids moléculaire (g/mol) 138.54
Numéro MDL MFCD00011362
Clé InChI YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
CID PubChem 516900
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium perchlorate
Point de fusion 301°C to 304°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN1489
Merck Index 14,7653
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol,ethyl acetate and ether.
Nom IUPAC potassium perchlorate
Poids de la formule 138.55
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.52
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium perchlorate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium perchlorate