Learn More
Perchlorate de potassium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463674
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463674 500 g 500g
11453674 100 g 100g
11473674 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11463674 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11296.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7778-74-7 | ClKO4 | 138.54 g/mol
Potassium perchlorate is used in ammunition percussion caps, explosive primers, fireworks and propellants. It acts as a solid rocket propellant. It is also used as an oxidizer in colored pyrotechnic compositions and flash powder. It is used as an antithyroid and involved in the treatment of hyperthyroidism. The mixture of anthracene and sulfur with potassium perchlorate is used for generating black smoke signaling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le perchlorate de potassium est utilisé dans les amorces de munitions, les amorces explosives, les feux d’artifice et les propulseurs. Il agit comme un propergol solide. Il est également utilisé comme oxydant dans les compositions pyrotechniques colorées et la poudre éclair. Il est utilisé comme antithyroïdien et il intervient dans le traitement de l’hyperthyroïdie. Le mélange d’anthracène et de soufre avec le perchlorate de potassium est utilisé pour générer une signalisation par fumée noire.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’acétone. Non soluble dans l’éthanol, l’acétate d’éthyle et l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents réducteurs forts, les métaux en poudre, les acides forts et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-74-7
Formule moléculaire ClKO4
Poids moléculaire (g/mol) 138.54
Numéro MDL MFCD00011362
Clé InChI YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
CID PubChem 516900
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium perchlorate
Point de fusion 301°C to 304°C
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.52
Numéro UN UN1489
Merck Index 14,7653
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol,ethyl acetate and ether.
Nom IUPAC potassium perchlorate
Poids de la formule 138.55
Pourcentage de pureté 99%
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Privacy Policy.