Learn More
Perchlorate de potassium, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium perchlorate |
| Point de fusion | 400.0°C |
| Quantité | 100 g |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | KClO4 |
| Merck Index | 15,7774 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: 0.75 g/100mL water (0°C), 21.8 g/100mL water (100°C), practically insoluble in alcohol |
| Poids de la formule | 138.55 |
| Qualité | Réactif ACS |
Sécurité et traitement
- Potassium perchlorate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium perchlorate