Learn More
Perchlorate de potassium anhydre, ACS, 99,0 à 100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11361728 100 g 100g
11351728 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11361728 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011630.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Pour le travail avec la bombe Parr
For Parr Bomb WorkPotassium perchlorate is used in ammunition percussion caps, explosive primers, fireworks and propellants. It acts as a solid rocket propellant. It is also used as an oxidizer in colored pyrotechnic compositions and flash powder. It is used as an antithyroid and involved in the treatment of hyperthyroidism. The mixture of anthracene and sulfur with potassium perchlorate is used for generating black smoke signaling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-74-7
Formule moléculaire ClKO4
Poids moléculaire (g/mol) 138.54
Numéro MDL MFCD00011362
Clé InChI YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
CID PubChem 516900
Nom IUPAC perchlorate de potassium
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium perchlorate, anhydrous
Point de fusion 400°C (decomposition)
Note relative au nom For analysis ACS
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder
Plage de pourcentage du dosage 99.0-100.5%
Densité 2.52 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Partially soluble in water. Insoluble in alcohol.Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol,ethyl acetate and ether.
Poids de la formule 138.55
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium perchlorate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium perchlorate