Läs mer
Périodate de potassium, 99+ %, extra pur, SLR, séché, Fisher Chemical
Produktkod. 10664732 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Förpackningsstorlek:
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10664732
Brand: Fisher Chemical P/6440/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Point de fusion 582°C
CAS 7790-21-8
Couleur Blanc
pH 5.5
Forme physique Solide en poudre
Quantité 500 g
Formule moléculaire IKO4
Numéro MDL 11407
Synonyme potassium periodate, potassium metaperiodate, unii-q3loc6p66l, q3loc6p66l, periodic acid hio4 , potassium salt, potassium ion io4, ssmicroaea 1/4 o, acmc-20ajue, ssmicroaea 1/4 oni, periodic acid hio4 , potassium salt 1:1
Clé InChI FJVZDOGVDJCCCR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]I(=O)(=O)=O.[K+]
Nom IUPAC périodate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 229.999
CID PubChem 516896
Poids de la formule 230g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium periodate
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Skyddsangivelse
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.