Learn More
Thermo Scientific Chemicals Permanganate de potassium, + 99 %, pour analyse
Code produit 10452211 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
25g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10452211 25 g Flacon en verre 25g
10246360 500 g Flacon en verre 500g
10636792 1 kg Flacon en verre 1kg
10219843 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10452211 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 207740250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 7722-64-7 | KMnO4 | 158.032 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7722-64-7
Formule moléculaire KMnO4
Numéro MDL MFCD00011364
Clé InChI VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
CID PubChem 516875
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium permanganate
Note relative au nom For analysis
Couleur Vert à noir
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire KMnO4
Fieser 01,942; 02,348; 04,412; 05,562; 08,416; 09,388; 10,330; 11,440; 12,413; 13,258; 14,267; 15,273; 16,283
Merck Index 15, 7776
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Nom IUPAC permanganate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 158.032
Poids de la formule 158.04
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium permanganate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.