Learn More
Potassium permanganate, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific™
For Use in Photography, Tanning Leather, Purifying Water
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014307.22
| Quantité | 100g |
|---|
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| KMnO4 | |
| MFCD00011364 | |
| potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
| potassium;permanganate |
Spécification
| Potassium permanganate | |
| 100g | |
| KMnO4 | |
| potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
| VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
| potassium;permanganate | |
| 516875 | |
| ACS | |
| Dark crystalline | |
| 2.7 g/cm3 |
| 7722-64-7 | |
| 99.0% min. | |
| MFCD00011364 | |
| Partially soluble in water. Decomposes in organic solvents and acids. | |
| [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] | |
| 158.032 | |
| 158.03 | |
| Light sensitive | |
| Decomposes in organic solvents and acids. |
Sécurité et traitement
- Potassium permanganate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium permanganate