Learn More
Thermo Scientific Chemicals Permanganate de potassium, réactif ACS, faible teneur en mercure
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium permanganate |
| Point de fusion | 240.0°C |
| CAS | 7722-64-7 |
| Quantité | 100 g |
| Formule moléculaire | KMnO4 |
| Merck Index | 15, 7776 |
| Informations sur la solubilité | Solubility aq. soln.: 64 g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in acetone and methanol |
| Clé InChI | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O |
| Nom IUPAC | potassium manganesoylolate |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Potassium permanganate
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.