Learn More
Solution de permanganate de potassium 0,01 mol/l, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Permanganate |
| Conditionnement | Flacon |
| CAS | 7722-64-7, 7732-18-5 |
| Formule moléculaire | KMnO4 |
| Concentration | 0.01 M |
| Synonyme | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
| Clé InChI | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O |
| Nom IUPAC | potassium manganesoylolate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.03 |
| Afficher plus |