Learn More
Solution de permanganate de potassium, volumétrique, 0,02 M KMnO4 (0,1 N), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium permanganate solution |
| CAS | 7722-64-7 |
| Quantité | 1 L |
| Formule moléculaire | KMnO4 |
| Numéro MDL | MFCD00011364 |
| Numéro UN | UN3082 |
| Synonyme | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
| Clé InChI | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
| Nom IUPAC | permanganate de potassium |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium permanganate