Learn More
Solution de permanganate de potassium, 0,1mol/L, Chem Lab™
Description
Potassium permanganate solution 0,1M-0,5N
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
• Certifiée NIST, prête à l'emploi pour la volumétrie
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir-violet |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Point de fusion | 0°C |
| Composition | 15.805g KMnO4 / l H2O = 0.5N (±0.001/20°C) |
| Densité | 1.01g/mL |
| Informations sur la solubilité | Water Soluble |
| Odeur | Odorless |
| pH | 6 to 8 |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium permanganate 0.1 mol/l
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium permanganate