Learn More
Solution de permanganate de potassium, 0,2 mol/L, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium Permanganate |
| CAS | 7722-64-7, 7732-18-5 |
| Quantité | 1000 mL |
| Formule moléculaire | KMnO4 |
| Synonyme | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
| Clé InChI | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O |
| Nom IUPAC | potassium manganesoylolate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.03 |
| CID PubChem | 516875 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium permanganate 0.2M Volumetric Solution
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .