Learn More
Solution de permanganate de potassium, 0,02 M, Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12940884 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12940884 1000 mL Flacon en verre 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 12940884 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur VL 046 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.46€
    66.60€ / 1000mL
    Économisez 45.86€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium permanganate solution
CAS 7722-64-7, 7732-18-5
Quantité 1000 mL
Formule moléculaire KMnO4
Synonyme potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
Clé InChI VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
Nom IUPAC potassium manganesoylolate
Poids moléculaire (g/mol) 158.03
CID PubChem 516875
Qualité Eu. Ph. Référence
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.02M
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Potassium permanganate 0.02M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3005300
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .