Learn More
Solution de permanganate de potassium, volumétrique, 0,1 M KMnO4 (0,5 N), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 100°C |
| Nom chimique ou matériau | Potassium permanganate solution |
| Note relative au nom | Volumetric, 0.1 M KMnO4 (0.5N) |
| % min. CAS | ≥90.0000%, ≥0.2500% |
| % max. CAS | ≤100.0000%, <2.5000% |
| Quantité | 4 x 2.5 L |
| Formule linéaire | KMnO4 |
| Numéro UN | UN3082 |
| Poids de la formule | 158.03 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.1 M KMnO4 (0.5N) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium permanganate solution
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium permanganate