Learn More
Permanganate de potassium, solution standard pour analyse volumétrique, solution 0,02M (0,1N), conforme aux spécifications de la Ph. Eur., Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium permanganate |
| CAS | 7722-64-7 |
| Formule linéaire | KMnO4 |
| Merck Index | XIII 7740 |
| Gamme de produits | Reagents |
| Aspect | Purple-black liquid |
| Densité | 1 |