Learn More
Peroxomonosulfate de potassium, extra pur, 4,5 % d’oxygène actif minimum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10348490 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10348490 100 g Flacon en verre 100g
10783401 1 kg Flacon en verre 1kg
15244684 2.5 kg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10348490 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 211361000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.10€
    26.65€ / 100g
    Économisez 5.45€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 70693-62-8 | H3K5O18S4 | 614.78 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70693-62-8 , 10058-23-8 , 7778-80-5 , 7646-93-7
Formule moléculaire H3K5O18S4
Poids moléculaire (g/mol) 614.78
Numéro MDL MFCD00040551
Clé InChI HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
Synonyme Oxone, Potassium Monopersulfate
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium peroxomonosulfate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline granulaire
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire KHSO4·K2SO4
Fieser 01,952; 12,413; 16,285
Informations sur la solubilité Solubility in water: 298g/L (20°C).
Poids de la formule 614.78
Pourcentage de pureté ≥4.5% (active oxygen)
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium peroxomonosulfate compound, min. 4.5% active oxygen
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.