Learn More
Potassium peroxydisulfate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488186 2500 g 2500g
11478186 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11488186 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15310.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270.309 g/mol
Potassium peroxydisulfate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is involved in the Elbs persulfate oxidation of phenols and the Boyland-Sims oxidation of anilines. In solution, it gives radicals and is used to initiate polymerization reactions to prepare styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. It is used as a bleaching agent in various hair bleaches, as an ion exchange agent, a plating agent and a surface treating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le peroxydisulfate de potassium est utilisé comme agent oxydant en synthèse organique. Il est impliqué dans l’oxydation du persulfate d’Elbs pour les phénols et dans l’oxydation de Boylan-Sims pour l’aniline. En solution, il donne des radicaux et est utilisé pour initier des réactions de polymérisation et permettre la préparation de caoutchouc styrène-butadiène et de polytétrafluoroéthylène. Il est utilisé comme agent de décoloration, dans les teintures capillaires, comme agent favorisant les échanges d’ions, comme agent pour le placage des métaux et comme agent de traitement de surface.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les matières organiques, les agents réducteurs puissants, les poudres métalliques, les bases fortes, les alcools, le phosphore, les anhydrides, les halogènes et les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-21-1
Formule moléculaire K2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 270.309
Numéro MDL MFCD00011386
Clé InChI USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
CID PubChem 24412
Nom IUPAC dipotassium ; sulfate de sulfonatooxy
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium peroxydisulfate
Point de fusion 100°C (dec.)
Quantité 2500 g
Odeur Odorless
Densité 2.477
Formule linéaire K2S2O8
Numéro UN UN1492
Merck Index 14,7656
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 270.33
Pourcentage de pureté 97%