Learn More
Peroxydisulfate de potassium, qualité d’électrophorèse, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440627
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15440627 100 g 100g
15420627 5 g 5g
15430627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66672.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270.309 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-21-1
Formule moléculaire K2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 270.309
Numéro MDL MFCD00011386
Clé InChI USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
CID PubChem 24412
Nom IUPAC dipotassium ; sulfate de sulfonatooxy
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium peroxydisulfate
Point de fusion 100°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Numéro UN UN1492
Merck Index 14,7656
Poids de la formule 270.31
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Électrophorèse
Odeur Odorless
Densité 2.477 g/mL