Learn More
Persulfate de potassium, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10144170 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
25g
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10144170 25 g Flacon en plastique 25g
10691535 250 g Flacon en plastique 250g
10753011 500 g Flacon en plastique 500g
10646062 1 kg Flacon en plastique 1kg
11944261 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10144170 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 202010250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.85€
    24.65€ / 25g
    Économisez 4.20€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7727-21-1 | K2O8S2 | 270.3 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-21-1
Formule moléculaire K2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 270.3
Numéro MDL MFCD00011386
Clé InChI USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
CID PubChem 24412
Nom IUPAC dipotassium ; sulfate de sulfonatooxy
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium persulfate
Point de fusion 100.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Iodometry)
Densité 2.47
Formule linéaire K2S2O8
Merck Index 15,7777
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Poids de la formule 270.3
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium persulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dipotassium peroxodisulphate