Learn More
Persulfate de potassium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10214540 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10214540 250 g 250g
10224540 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10214540 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/6640/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
K2O8S2, numéro CAS-7727-21-1, anthion, peroxydisulfate de dipotassium, persulfate de potassium, Caswell nº 700, peroxodisulfate de dipotassium, persulfate de dipotassium, peroxydisulfate de potassium, peroxydisulfate de potassium, peroxodisulfate de potassium, unii-6b86k0mczc, 250 g, blanc, 270,3 g/mol
K2O8S2, numéro CAS-7727-21-1, anthion, peroxydisulfate de dipotassium, persulfate de potassium, Caswell nº 700, peroxodisulfate de dipotassium, persulfate de dipotassium, peroxydisulfate de potassium, peroxydisulfate de potassium, peroxodisulfate de potassium, unii-6b86k0mczc, 250 g, blanc, 270,3 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-21-1
Formule moléculaire K2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 270.309
Numéro MDL 11386
Clé InChI USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
CID PubChem 24412
Nom IUPAC dipotassium ; sulfate de sulfonatooxy
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spécification
Point de fusion 100°C
Couleur Blanc
pH 4 to 5
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Poids de la formule 270.3g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium persulfate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304-EN CAS D'INHALATION:.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .