Learn More
Persulfate de potassium, TRC
Code produit 30422928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30422928 1 g
30412595 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30422928 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP6982201G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-21-1
Formule moléculaire K2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 270.32
Synonyme Anthion, Dipotassium peroxodisulfate, Dipotassium peroxydisulfate, Dipotassium persulfate, F 210 Hygisept, Potassium dipersulfate, Potassium peroxydisulfate, Potassium peroxydisulfate (K2(S2O8)), Potassium Peroxydisulphate, Potassium persulfate, Virkon S
Nom IUPAC dipotassium ; sulfate de sulfonatooxy
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Potassium Persulfate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Poids de la formule 269.8309